Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cupferazone, N'1,N'2-Dicyclohexylideneoxalohydrazide, Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide), Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone, Cuprizone
B0476-1G B0476-25G
TCIAB0476-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB0476-1G TCIAB0476-25G
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone
Formule: C₁₄H₂₂N₄O₂
MW: 278,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001659
Numéro CAS: 370-81-0
EINECS: 206-729-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité