Bindschedler's green leuco base ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(4-dimethylaminophenyl)amine, Leuco Bindschedler's Green, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminodiphenylamine
B0482-1G B0482-5G
TCIAB0482-1GEA 185 EUR InStock
TCIAB0482-1G TCIAB0482-5G
Bindschedler's green leuco base ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bindschedler's green leuco base
Formule: C₁₆H₂₁N₃
MW: 255,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059291
Numéro CAS: 637-31-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité