L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Copper(II) bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamic Acid Copper(II) Salt
B0491-25G B0491-5G
TCIAB0491-25GEA 137 EUR InStock
TCIAB0491-25G TCIAB0491-5G
Copper(II) bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Copper(II) bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamate
Formule: C₅H₁₁NO₂S₂
MW: 424.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059149
Numéro CAS: 52611-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef8a8105811544eece2558bf5e024f570676ecb&vid=bef8a8105811544eece2558bf5e024f570676ecb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5 g TCIAB0491-5G
25 g TCIAB0491-25G
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité