Bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamic acid zinc(II) salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis[bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamato]zinc(II)
B0492-25G B0492-5G
TCIAB0492-25GEA 141 EUR InStock
TCIAB0492-25G TCIAB0492-5G
Bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamic acid zinc(II) salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamic acid zinc(II) salt
Formule: C₅H₁₁NO₂S₂
MW: 425,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070508
Numéro CAS: 19163-92-9
EINECS: 242-852-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité