(2,3,5,6-Tétraméthyl-1,4-phénylène)diméthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0493-1G B0493-5G
TCIAB0493-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB0493-1G TCIAB0493-5G
(2,3,5,6-Tétraméthyl-1,4-phénylène)diméthanol ≥99.0% (par GC)
(2,3,5,6-Tétraméthyl-1,4-phénylène)diméthanol
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Numéro MDL: MFCD00004623
Numéro CAS: 7522-62-5
EINECS: 231-382-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 254.0 to 258.0 deg-C
Solubility in hot Pyridine within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité