Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination de CN, vitamine B12, etc.
Fournisseur: TCI
Attention
B0508-25G B0508-250G
TCIAB0508-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB0508-25G TCIAB0508-250G
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination de CN, vitamine B12, etc.
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)
Formule: C₂₀H₁₈N₄O₂
MW: 346,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020765
Numéro CAS: 7477-67-0
EINECS: 231-282-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency
Suitability for cyan-analysis to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité