N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 25% dans l'acétonitrile Réactif de triméthylsilylation, pour les composés NH₂
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB0510-12MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAB0510-12ML
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 25% dans l'acétonitrile Réactif de triméthylsilylation, pour les composés NH₂
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₂₁NOSi₂
MW: 203,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008270
Numéro CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Threonine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité