4-Bromoantipyrine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one
B0515-25G B0515-5G
TCIAB0515-25GEA 201 EUR InStock
TCIAB0515-25G TCIAB0515-5G
4-Bromoantipyrine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Bromoantipyrine
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O
MW: 267,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020779
Numéro CAS: 5426-65-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité