Tri-o-tolyl borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Boric Acid Tri-o-cresyl Ester, Boric Acid Tri-o-tolyl Ester, Tri-o-cresyl Borate
B0519-25ML B0519-5ML
TCIAB0519-25MLEA 329 EUR InStock
TCIAB0519-25ML TCIAB0519-5ML
Tri-o-tolyl borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tri-o-tolyl borate
Formule: C₂₁H₂₁BO₃
MW: 332,21 g/mol
Point d'ébullition: 386°C
Point d'éclair: 174°C
Numéro MDL: MFCD00059311
Numéro CAS: 2665-12-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité