Sodium-2-bromoethanesulphonate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B0589-25G B0589-500G
TCIAB0589-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB0589-25G TCIAB0589-500G
Sodium-2-bromoethanesulphonate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Formule: C₂H₅BrO₃S
Numéro MDL: MFCD00007530
Numéro CAS: 4263-52-9
EINECS: 224-244-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité