Acide 2-bromohexanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0601-25G B0601-500G
TCIAB0601-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB0601-25G TCIAB0601-500G
Acide 2-bromohexanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromohexanoïque
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Numéro MDL: MFCD00004218
Numéro CAS: 616-05-7
EINECS: 210-461-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01415
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité