1-Bromo-2-propanol ≥75.0% (par GC) (contains ca. 20% 2-Bromo-1-propanol) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Stabilization: Stabilisé avec Magnesium oxyde
TCIAB0640-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB0640-25G
1-Bromo-2-propanol ≥75.0% (par GC) (contains ca. 20% 2-Bromo-1-propanol) stabilisé
1-Bromo-2-propanol
Formule: BrH₂CCH(OH)CH₃
MW: 138,99 g/mol
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004529
Numéro CAS: 19686-73-8
EINECS: 243-225-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité