3-Butoxyphénol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0701-25G B0701-5G
TCIAB0701-25GEA 258 EUR InStock
TCIAB0701-25G TCIAB0701-5G
3-Butoxyphénol ≥96.0% (par GC)
3-Butoxyphénol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 269°C
Numéro MDL: MFCD00058976
Numéro CAS: 18979-72-1
EINECS: 242-715-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité