N-tert-Butylacrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0703-25G B0703-100G
TCIAB0703-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB0703-25G TCIAB0703-100G
N-tert-Butylacrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-tert-Butylacrylamide
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026271
Numéro CAS: 107-58-4
EINECS: 203-505-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité