Butylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butan-1-amine hydrochloride, 1-Aminobutane Hydrochloride
B0710-25G B0710-500G
TCIAB0710-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0710-25G TCIAB0710-500G
Butylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Butylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₁N
MW: 109,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043791
Numéro CAS: 3858-78-4
EINECS: 223-369-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 217.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité