N-Butylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B0716-25G B0716-500G
TCIAB0716-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0716-25G TCIAB0716-500G
N-Butylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Butylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
Point d'ébullition: 184°C
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00025024
Numéro CAS: 3622-84-2
EINECS: 222-823-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité