4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0724-25G B0724-500G
TCIAB0724-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0724-25G TCIAB0724-500G
4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol) ≥97.0% (par GC)
4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol)
Formule: C₂₆H₃₈O₂
Numéro MDL: MFCD00026289
Numéro CAS: 85-60-9
EINECS: 201-618-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9814edef4390ebb8b4d26ec5070253de68395237&vid=9814edef4390ebb8b4d26ec5070253de68395237&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 208.0 to 213.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité