N-Butyl-p-toluenesulphonamide ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Butyl-4-methylbenzenesulphonamide
B0745-25G B0745-500G
TCIAB0745-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB0745-25G TCIAB0745-500G
N-Butyl-p-toluenesulphonamide ≥97.0% (sur base azote total)
N-Butyl-p-toluenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₇NO₂S
MW: 227,32 g/mol
Point d'ébullition: 234°C
Numéro MDL: MFCD00027162
Numéro CAS: 1907-65-9
EINECS: 217-612-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité