Amyl butyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyric Acid Amyl Ester, Pentyl Butyrate
B0755-25ML B0755-500ML
TCIAB0755-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0755-25ML TCIAB0755-500ML
Amyl butyrate ≥98.0% (par GC)
Amyl butyrate
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00048850
Numéro CAS: 540-18-1
EINECS: 208-739-2
ONU: 2620
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00604
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité