Benzopurpurine 4B
Fournisseur: TCI
Synonyms: Direct Red 2, CI 23500, Direct Red 3, Benzopurpurin B
B0781-25G B0781-5G
TCIAB0781-25GEA 1240 EUR InStock
TCIAB0781-25G TCIAB0781-5G
Benzopurpurine 4B
Benzopurpurine 4B
Formule: C₃₄H₂₈N₆O₆S₂
MW: 724,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012410
Numéro CAS: 992-59-6
EINECS: 213-594-3
Merck Index: 14,01101
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2414dcea6850c9f420bd66340f0ece7e3b12668f&vid=df41b3772dc1a6e4f9312e9d174df5f35eecf6cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Lambda max. 480.0 to 495.0 nm (pH 4.4 buffer sol.)
Absorbance min. 0.850 (20mg/L, pH 4.4 buffer sol., 480.0 to 495.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité