Azoic diazo component 24 (salt) ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Benzamido-2,5-dimethoxybenzenediazonium Salt Zinc Chloride, Fast Blue RR Salt
B0785-25G B0785-5G
TCIAB0785-25GEA 116 EUR InStock
TCIAB0785-25G TCIAB0785-5G
Azoic diazo component 24 (salt) ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Azoic diazo component 24 (salt)
Formule: C₁₅H₁₄ClN₃O₃
MW: 775,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074762
Numéro CAS: 55663-99-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité