Erioglaucine disodium salt
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0790-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB0790-25G
Erioglaucine disodium salt
Erioglaucine disodium salt
Formule: C₃₇H₃₄Na₂N₂O₉S₃
MW: 792,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012141
Numéro CAS: 3844-45-9
EINECS: 223-339-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 627.0 to 631.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance min. 0.350 (2.5mg/L, 0.02mol/L AcONH4 sol., 627.0 to 631.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité