Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bianthrone ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dianthrone

B0827-1G B0827-100MG B0827-5G
TCIAB0827-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB0827-1G TCIAB0827-100MG TCIAB0827-5G
Bianthrone ≥95.0% (par HPLC)
Bianthrone


Formule: C₂₈H₁₆O₂
MW: 384,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001238
Numéro CAS: 434-85-5
EINECS: 207-106-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité