Diethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Diethyl Ester, 4,4'-Bibenzoic Acid Diethyl Ester, Diethyl 4,4'-Bibenzoate
B0831-1G B0831-5G
TCIAB0831-1GEA 178 EUR InStock
TCIAB0831-1G TCIAB0831-5G
Diethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate
Formule: C₁₈H₁₈O₄
MW: 298,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017270
Numéro CAS: 47230-38-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité