N-tert-Butyl-5-methylisoxazolium Perchlorate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Woodward's Reagent L
B0832-1G B0832-5G
TCIAB0832-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB0832-1G TCIAB0832-5G
N-tert-Butyl-5-methylisoxazolium Perchlorate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-tert-Butyl-5-methylisoxazolium Perchlorate
Formule: C₈H₁₄ClNO₅
MW: 239,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011960
Numéro CAS: 10513-45-8
EINECS: 234-048-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité