(Bromomethyl)chlorodimethylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: BMDMCS, Bromomethyldimethylchlorosilane
B0847-25G B0847-5G
TCIAB0847-25GEA 453 EUR InStock
TCIAB0847-25G TCIAB0847-5G
(Bromomethyl)chlorodimethylsilane ≥95.0% (par GC)
(Bromomethyl)chlorodimethylsilane
Formule: C₃H₈BrClSi
MW: 187,54 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00000503
Numéro CAS: 16532-02-8
EINECS: 240-601-7
ONU: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a904fed0ec54f3ed42901c4a5a5e88850e5a352&vid=9a904fed0ec54f3ed42901c4a5a5e88850e5a352&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité