S-Benzyl-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0865-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0865-1G TCIAB0865-25G TCIAB0865-5G
S-Benzyl-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
S-Benzyl-L-cysteine
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002613
Numéro CAS: 3054-01-1
EINECS: 221-273-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +27.5 to +30.5 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité