Terephthalbis(p-phenetidine) ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Di-p-phenetidylterephthalaldehyde, Bisphenetidylterephthalaldehyde, Bis(p-ethoxyanilino)terephthalaldehyde
B0871-25G B0871-5G
TCIAB0871-25GEA 238 EUR InStock
TCIAB0871-25G TCIAB0871-5G
Terephthalbis(p-phenetidine) ≥98.0% (par GC, azote total)
Terephthalbis(p-phenetidine)
Formule: C₂₄H₂₄N₂O₂
MW: 372,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026796
Numéro CAS: 17696-60-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité