N-tert-Butylethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0888-25ML B0888-5ML
TCIAB0888-25MLEA 77 EUR InStock
TCIAB0888-25ML TCIAB0888-5ML
N-tert-Butylethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-tert-Butylethylamine
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 89°C
Numéro MDL: MFCD00059367
Numéro CAS: 4432-77-3
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité