Boron trifluoridedimethanol complex
Fournisseur: TCI
Danger
B0894-100ML B0894-500ML
TCIAB0894-100MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAB0894-100ML TCIAB0894-500ML
Boron trifluoridedimethanol complex
Boron trifluoridedimethanol complex
Formule: BF₃·2CH₃OH
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00071635
Numéro CAS: 2802-68-8
EINECS: 220-543-9
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01349
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 49.0 to 54.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité