1,1'-Dibenzoylferrocene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Di(benzoylcyclopentadienyl) Iron, Bis(benzoylcyclopentadienyl) Iron
B0915-25G B0915-5G
TCIAB0915-25GEA 277 EUR InStock
TCIAB0915-25G TCIAB0915-5G
1,1'-Dibenzoylferrocene ≥98.0% (par HPLC)
1,1'-Dibenzoylferrocene
Formule: C₂₄H₁₀FeO₂
MW: 386,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045455
Numéro CAS: 12180-80-2
EINECS: 235-344-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité