Bis(4-chlorobutyl)ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4-Chlorobutyl Ether
B0929-25ML B0929-500ML
TCIAB0929-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAB0929-25ML TCIAB0929-500ML
Bis(4-chlorobutyl)ether ≥98.0% (par GC)
Bis(4-chlorobutyl)ether
Formule: C₈H₁₆Cl₂O
MW: 199,12 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00019006
Numéro CAS: 6334-96-9
EINECS: 228-713-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité