4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B0976-25G B0976-5G
TCIAB0976-25GEA 373 EUR InStock
TCIAB0976-25G TCIAB0976-5G
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00003136
Numéro CAS: 4551-69-3
EINECS: 224-918-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité