N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0977-25G B0977-5G
TCIAB0977-25GEA 187 EUR InStock
TCIAB0977-25G TCIAB0977-5G
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide ≥90.0% (par GC)
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide
Formule: C₇H₉N₃O
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00040894
Numéro CAS: 3445-84-9
EINECS: 222-362-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité