Benzyl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0992-25ML B0992-5ML
TCIAB0992-25MLEA 127 EUR InStock
TCIAB0992-25ML TCIAB0992-5ML
Benzyl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Benzyl methyl sulphide
Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 200°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00008563
Numéro CAS: 766-92-7
EINECS: 212-174-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité