Bansyl chloride ≥98.0% (par HPLC) agent N-protecteur, pour la recherche sur les peptides
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-(Dibutylamino)naphthalene-1-sulphonyl Chloride
B0994-1G B0994-5G
TCIAB0994-1GEA 498 EUR InStock
TCIAB0994-1G TCIAB0994-5G
Bansyl chloride ≥98.0% (par HPLC) agent N-protecteur, pour la recherche sur les peptides
Bansyl chloride
Formule: C₁₈H₂₄ClNO₂S
MW: 353,91 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059134
Numéro CAS: 43040-76-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité