Benzoin isobutyl ether ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Isobutoxy-1,2-diphenylethanone, 2-Isobutoxy-2-phenylacetophenone
B1015-25G B1015-500G
TCIAB1015-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB1015-25G TCIAB1015-500G
Benzoin isobutyl ether ≥94.0% (par GC)
Benzoin isobutyl ether
Formule: C₁₈H₂₀O₂
MW: 268,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008933
Numéro CAS: 22499-12-3
EINECS: 245-039-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité