1,4-Butanediolbis(3-aminocrotonate) ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Butylene Bis(3-aminocrotonate)
B1069-25G B1069-500G
TCIAB1069-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1069-25G TCIAB1069-500G
1,4-Butanediolbis(3-aminocrotonate) ≥96.0% (par GC)
1,4-Butanediolbis(3-aminocrotonate)
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₄
MW: 256,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059862
Numéro CAS: 14205-47-1
EINECS: 238-059-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité