2,2'-Bicinchoninic acid dipotassium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC) pour détermination de Cu
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dicarboxy-2,2'-biquinoline Dipotassium Salt, Potassium [2,2'-biquinoline]-4,4'-dicarboxylate, 2,2'-Biquinoline-4,4'-dicarboxylic Acid Dipotassium Salt
B1077-1G B1077-5G
TCIAB1077-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB1077-1G TCIAB1077-5G
2,2'-Bicinchoninic acid dipotassium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC) pour détermination de Cu
2,2'-Bicinchoninic acid dipotassium salt hydrate
Formule: C₂₀H₁₂N₂O₄
MW: 420,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014664
Numéro CAS: 63451-34-3
EINECS: 264-196-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 261.0 to 264.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 750 (5mg/L, ethanol, 261.0 to 264.0nm)
Drying loss 5.0 to 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité