Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzylethylenediamine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B1106-25ML B1106-5ML
TCIAB1106-25MLEA 121 EUR InStock
TCIAB1106-25ML TCIAB1106-5ML
N-Benzylethylenediamine ≥97.0% (par GC)
N-Benzylethylenediamine


Formule: C₉H₁₄N₂
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00041896
Numéro CAS: 4152-09-4
EINECS: 223-984-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité