4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1'-(Methylenebis(4,1-phenylene))bis(1H-pyrrole-2,5-dione), 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)
B1109-25G B1109-500G B1109-100G
TCIAB1109-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1109-25G TCIAB1109-500G TCIAB1109-100G
4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane ≥96.0% (par GC)
4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane
Formule: C₂₁H₁₄N₂O₄
MW: 358,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005507
Numéro CAS: 13676-54-5
EINECS: 237-163-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité