2,6-Bis(4-azidobenzylidène)cyclohexanone ≥85.0% (par HPLC) humidifié avec environ 30% d'eau (poids unitaire sur la base du poids sec) recherche de matériau photosensible
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Di(4-azidobenzal)cyclohexanone
B1110-25G B1110-5G
TCIAB1110-25GEA 174 EUR InStock
TCIAB1110-25G TCIAB1110-5G
2,6-Bis(4-azidobenzylidène)cyclohexanone ≥85.0% (par HPLC) humidifié avec environ 30% d'eau (poids unitaire sur la base du poids sec) recherche de matériau photosensible
2,6-Bis(4-azidobenzylidène)cyclohexanone
Formule: C₂₀H₁₆N₆O
MW: 356,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059878
Numéro CAS: 20237-98-3
EINECS: 243-625-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité