(+)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (+)-N-Benzyl-cis-2-hydroxymethylcyclohexylamine
B1119-1G B1119-5G
TCIAB1119-1GEA 135 EUR InStock
TCIAB1119-1G TCIAB1119-5G
(+)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(+)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol
Formule: C₁₄H₂₁NO
MW: 219,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151395
Numéro CAS: 71581-92-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité