Bansyl chloride 10% dans l'hexane
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-(Dibutylamino)naphthalene-1-sulphonyl Chloride
B1122-1ML B1122-5ML
TCIAB1122-1MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAB1122-1ML TCIAB1122-5ML
Bansyl chloride 10% dans l'hexane
Bansyl chloride
Formule: C₁₈H₂₄ClNO₂S
MW: 353,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059134
Numéro CAS: 43040-76-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Concentration (Argentmetric Titration) 10.0 to 12.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité