Lawesson's reagent ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif de sulfuration
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4- dithiadiphosphetane, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-Disulphide
B1133-25G B1133-250G
TCIAB1133-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB1133-25G TCIAB1133-250G
Lawesson's reagent ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif de sulfuration
Lawesson's reagent
Formule: C₁₄H₁₄O₂P₂S₄
MW: 404,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005171
Numéro CAS: 19172-47-5
EINECS: 242-855-4
Merck Index: 14,05391
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité