N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B1140-1G B1140-5G
TCIAB1140-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1140-1G TCIAB1140-5G
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Formule: C₁₈H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00002388
Numéro CAS: 3483-82-7
EINECS: 222-469-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -30.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité