2-Méthyl-3-[4-(2-méthyl-2-propanyl)phényl]propanal ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-(tert-Butyl)phenyl)-2-methylpropanal, 3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropionaldehyde, 4-tert-Butyl-alpha-methylhydrocinnamaldehyde, Lilial
B1145-25ML B1145-500ML B1145-100ML
TCIAB1145-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAB1145-25ML TCIAB1145-500ML TCIAB1145-100ML
2-Méthyl-3-[4-(2-méthyl-2-propanyl)phényl]propanal ≥96.0% (par GC)
2-Méthyl-3-[4-(2-méthyl-2-propanyl)phényl]propanal
Formule: C₁₂H₂₀O
MW: 204,31 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00047655
Numéro CAS: 80-54-6
EINECS: 201-289-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité