N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1149-100MG B1149-50MG
TCIAB1149-100MGEA 209 EUR InStock
TCIAB1149-100MG TCIAB1149-50MG
N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide
Formule: C₁₇H₁₁N₃O₂
MW: 289,29 g/mol
Point de fusion: 247°C
Numéro MDL: MFCD00042767
Numéro CAS: 27030-97-3
EINECS: 248-173-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité