1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B1156-1G B1156-25G B1156-5G
TCIAB1156-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB1156-1G TCIAB1156-25G TCIAB1156-5G
1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide ≥95.0% (par HPLC, azote total)
1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide
Formule: C₁₃H₁₄N₂O
MW: 214,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059769
Numéro CAS: 952-92-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 118.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité