5-(Chlorométhyl)-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-(2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis(2-methylpropan-1-ol), Bis(hydroxypivalaldehyde) Pentaerythritolacetal Cyclic Acetal
B1158-25G B1158-500G
TCIAB1158-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1158-25G TCIAB1158-500G
5-(Chlorométhyl)-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazole ≥98.0% (par GC)
5-(Chlorométhyl)-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₅H₂₈O₆
MW: 304,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059794
Numéro CAS: 1455-42-1
EINECS: 485-230-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 202.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité